Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302224-1G PC302224-5G
APOSPC302224-1GEA 126 EUR
APOSPC302224-1G APOSPC302224-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₆F₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799486
CAS Number: 312619-48-0