Stampa…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302220-1G PC302220-5G PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA 136 EUR
APOSPC302220-1G APOSPC302220-5G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Punto di fusione: 43…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832277
CAS Number: 1017777-92-2