Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 161 EUR
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212984
CAS Number: 743408-04-0
UN: 2735
ADR: 8,III