Stampa…
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 71.2 EUR
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832247
CAS Number: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III