Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302212-1G PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA 105 EUR
APOSPC302212-1G APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Peso molecolare: 174,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258694
CAS Number: 1017779-45-1