Stampa…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302209-1G PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA 116 EUR
APOSPC302209-1G APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687219
CAS Number: 1324063-26-4