4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302207-1G
PC302207-5G
APOSPC302207-1GEA
161
EUR
APOSPC302207-1G
APOSPC302207-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula:
C₈H₇ClF₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18393827 CAS Number: 916210-69-0 |