Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302206-1G PC302206-5G
APOSPC302206-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302206-1G APOSPC302206-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈ClFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687212
CAS Number: 1353001-74-7