Stampa…
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115851
CAS Number: 886496-99-7