Stampa…
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302195-1G PC302195-5G PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA 121 EUR
APOSPC302195-1G APOSPC302195-5G APOSPC302195-10G
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238.59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1000568-54-6