Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302194-1G PC302194-5G PC302194-10G
APOSPC302194-1GEA 148 EUR
APOSPC302194-1G APOSPC302194-5G APOSPC302194-10G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂ClF₄N
Peso molecolare: 223,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519382
CAS Number: 186517-00-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III