Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 126 EUR
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₄N
Peso molecolare: 213,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519322
CAS Number: 126538-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III