Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 405 EUR
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Punto di fusione: 150…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025382
CAS Number: 916420-62-7