Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302186-25G PC302186-5G PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA 401 EUR
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G APOSPC302186-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 193,01 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025381
CAS Number: 916420-61-6