Stampa…
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-5GEA 58.2 EUR
APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116052
CAS Number: 134672-70-1