Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302181-1G PC302181-5G
APOSPC302181-1GEA 112 EUR
APOSPC302181-1G APOSPC302181-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Peso molecolare: 215,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399826
CAS Number: 1261683-78-6