Stampa…
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302179-1G PC302179-5G
APOSPC302179-1GEA 112 EUR
APOSPC302179-1G APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201058
CAS Number: 1373920-71-8