Stampa…
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 114 EUR
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201061
CAS Number: 1373920-81-0