Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302176-5G PC302176-1G PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA 90.2 EUR
APOSPC302176-5G APOSPC302176-1G APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115963
CAS Number: 886500-03-4