Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 267 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115966
CAS Number: 848947-91-1