Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302173-10G PC302173-5G PC302173-25G
APOSPC302173-10GEA 273 EUR
APOSPC302173-10G APOSPC302173-5G APOSPC302173-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115965
CAS Number: 886500-13-6