(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆ClF₃O₂ Punto di fusione: 149…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660234 CAS Number: 886500-31-8 |