Stampa…
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 496 EUR
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene
Formula: C₇H₄BrClF₂
Peso molecolare: 241,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660158
CAS Number: 874285-21-9
UN: 3265
ADR: 8,II