Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302166-5G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 144 EUR
APOSPC302166-5G APOSPC302166-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
Peso molecolare: 225,44 g/mol
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115954
CAS Number: 886499-83-8