2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₇F₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115928 CAS Number: 886499-03-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |