2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302161-1G
PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA
126
EUR
APOSPC302161-1G
APOSPC302161-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519351 CAS Number: 1092461-11-4 |