Stampa…
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 316 EUR
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₆F₆O
Peso molecolare: 256,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116044
CAS Number: 545410-47-7