Stampa…
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302158-5G PC302158-10G PC302158-1G
APOSPC302158-5GEA 105 EUR
APOSPC302158-5G APOSPC302158-10G APOSPC302158-1G
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
2,4-Difluorobenzamidoxime
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 883022-90-0