Stampa…
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302156-25G PC302156-5G PC302156-1G
APOSPC302156-25GEA 361 EUR
APOSPC302156-25G APOSPC302156-5G APOSPC302156-1G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₅Br₂F₃O₂
Peso molecolare: 349,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201036
CAS Number: 1373920-68-3