2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₂N Punto di fusione: 43…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660243 CAS Number: 508203-48-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |