4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302146-1G
PC302146-5G
APOSPC302146-1GEA
111
EUR
APOSPC302146-1G
APOSPC302146-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Peso molecolare: 267.64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09914853 CAS Number: 63687-03-6 |