Stampa…
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 55.1 EUR
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832241
CAS Number: 1000520-92-2