Stampa…
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 119 EUR
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972879
CAS Number: 369-32-4