Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 144 EUR
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201069
CAS Number: 1373920-61-6