(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di fusione: 96…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049318 CAS Number: 407640-40-8 |