Stampa…
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302111-1G PC302111-5G PC302111-10G
APOSPC302111-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302111-1G APOSPC302111-5G APOSPC302111-10G
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701060
CAS Number: 771574-00-6