Stampa…
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)ethanone
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 184 EUR
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00028041
CAS Number: 446-29-7