Stampa…
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302109-1G PC302109-5G
APOSPC302109-1GEA 87 EUR
APOSPC302109-1G APOSPC302109-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201053
CAS Number: 1373920-79-6