Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302107-25G PC302107-5G PC302107-10G
APOSPC302107-25GEA 435 EUR
APOSPC302107-25G APOSPC302107-5G APOSPC302107-10G
4-Chloro-3-fluorobenzamide
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 874781-07-4