4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆ClFO Punto di fusione: 39…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115858 CAS Number: 151945-84-5 |