Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 69.8 EUR
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 259,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393813
CAS Number: 1261779-42-3