Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 69.8 EUR
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 259,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393778
CAS Number: 1261791-05-2