4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302100-1G
PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA
116
EUR
APOSPC302100-1G
APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formula:
C₈H₉F₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660190 CAS Number: 886497-93-4 |