3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18398596 CAS Number: 853367-87-0 UN: 3261 ADR: 8,III |