Stampa…
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220.15 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660225
CAS Number: 886499-94-1