Stampa…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302096-1G PC302096-5G PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA 98.6 EUR
APOSPC302096-1G APOSPC302096-5G APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185684
CAS Number: 1214385-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III