Stampa…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302095-1G PC302095-5G
APOSPC302095-1GEA 101 EUR
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185681
CAS Number: 1214384-93-6