Stampa…
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 84.1 EUR
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213636
CAS Number: 771573-02-5