Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302092-1G PC302092-5G PC302092-10G
APOSPC302092-1GEA 68.3 EUR
APOSPC302092-1G APOSPC302092-5G APOSPC302092-10G
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213676
CAS Number: 771573-36-5
UN: 1760
ADR: 8,III