Stampa…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 35 EUR
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116354
CAS Number: 924817-93-6